Learn More
Thermo Scientific™ Lana de vidrio desactivada
Envase revestimientos de orificios de inyección GC con lana de vidrio desactivada para una buena homogeneización, volatilización de compuestos de alto punto de ebullición y mínima contaminación de la columna.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-785
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Envase su revestimiento de orificios de inyección GC con lana de vidrio desactivada Thermo Scientific™ para una buena homogeneización y volatilización de compuestos de alto punto de ebullición dentro del revestimiento. La lana de vidrio actúa como una barrera que evita que los compuestos de matriz de muestras no volátiles y las partículas de septos entren en las columnas de GC, lo que minimiza la contaminación y aumenta la precisión y reproducibilidad.
Especificaciones
10 g de lana de vidrio desactivada | |
Lana de vidrio desactivada | |
10 g | |
Revestimientos para GC |