Learn More
Cloruro de dansilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-98475
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
605-65-2
C12H12ClNO2S
269.74
MFCD00003985
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
11801
CHEBI:51907
cloruro de 5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
605-65-2
C12H12ClNO2S
269.74
MFCD00003985
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
11801
CHEBI:51907
cloruro de 5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dansyl chloride
Punto de fusión 71.0°C to 74.0°C
Nombre de nota 98%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, pyridine, benzene and dioxane
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.75
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Color Beige-marrón o gris a blanco
Cantidad 1 g
Forma física Polvo, agujas o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dansyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.