Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Xilosa, 99+ %
76.53 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Nombre del producto químico o material | D(+)-Xilosa |
Punto de fusión | De 148 °C a 153 °C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+ % |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 31,47 |
Índice Merck | 15,10285 |
Condición de rotación específica | + 20.00 (20.00°C c=10,H2O) |
Show More |