Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-metionina, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
D-Methionine is used to rescue noise-induced hearing loss. It is used to improve the nutritive value of animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-metionina se utiliza para revertir la pérdida auditiva inducida por el ruido. Se utiliza para mejorar el valor nutritivo de la alimentación animal.
Solubilidad
Soluble en agua. 53 g/l (20 °C).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
La D-metionina se utiliza para revertir la pérdida auditiva inducida por el ruido. Se utiliza para mejorar el valor nutritivo de la alimentación animal.
Solubilidad
Soluble en agua. 53 g/l (20 °C).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Methionine |
Punto de fusión | ∼280°C (decomposition) |
Beilstein | 1722293 |
Índice Merck | 14,5975 |
Información de solubilidad | Soluble in water. 53g/L (20°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.21 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 5 g |
Rotación óptica | −23° (c=2 in 2N HCl) |