Learn More
D-(+)-Glucono-1,5-lactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020967
16.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
90-80-2
C6H10O6
178.14
MFCD00006647
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
7027
CHEBI:16217
OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
90-80-2
C6H10O6
178.14
MFCD00006647
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
7027
CHEBI:16217
OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Glucono delta-lactone (GDL) is a kind of excellent multifunctional food additive. It is mainly used as protein coagulant, acidifier, pickling, or leavening agent. expander, preservative, seasonings, sequestrant, chelating agent, color-preserver, etc. it is widely applied to food, daily chemical industry, pharmaceuticals, cosmetics. Plastic and resinous modification, electrode position and polish, metal-surface cleaning and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La glucono delta-lactona (GDL) es un excelente aditivo alimentario multifuncional. Se utiliza principalmente como coagulante de proteínas, acidificante, decapante, agente leudante, expansor, conservante, condimento, secuestrante, agente quelante, conservante del color, etc. Se emplea ampliamente en alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y la industria química diaria. Modificación plástica y resinosa, posición y pulido de los electrodos, limpieza de superficies metálicas y síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua 500 g/l (20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantner lejos de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D-(+)-Glucono-1,5-lactone
Punto de fusión 154°C to 159°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 83286
Índice Merck 14,4457
Información de solubilidad Soluble in water 500g/L (20°C).
Rotación óptica +65° (c=4 in Water)
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 99%