Learn More
Ácido D(+)-canfórico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D(+)-Camphoric acid |
Punto de fusión | De 183 °C a 187 °C |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Beilstein | 09, 745 |
Fieser | 11,352; 15,67 |
Índice Merck | 15, 1735 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.23 |
Porcentaje de pureza | ≥98.5% |
Cantidad | 5 g |