Learn More
D-Biotin, ≥97.5%, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Biotin |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥97.5% |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.3 |
Forma física | Polvo cristalino |