Learn More
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Starter Kit
Accessory Starter Kit for the Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge. (Centrifuge is sold separately, Cat. No. A78300003)
768.00€ - 1270.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Citocentrífuga de citofosina™ 4 |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12097139
|
Epredia™
A78710013 |
Kit básico EZ Cytofunnel |
768.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12017159
|
Epredia™
3120110 |
Kit de inicio de embudo recortado |
1270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The Cytofunnel Starter Kit provides everything needed for new Cytospin 4 users.
Available in both standard clipped Cytofunnel and EZ Cytofunnel options:
- Clipped Cytofunnel Starter Kit
- Includes: 50 Single White Cytofunnels, 25 Double Cytofunnels, Cytoslides, 12 Cytoclips
- EZ Cytofunnel Starter Kit
- Includes: 25 EZ Megafunnels, 20 EZ Single White Cytofunnels, 20 EZ Double Cytofunnels and Cytoslides
Especificaciones
Citocentrífuga de citofosina™ 4 |