Learn More
Agencinox™ Pala cilíndrica
Transfiera las muestras sin contaminación. Las microespátulas de acero inoxidable Agencinox™ son químicamente inertes y se han fabricado con superficies suaves.
Marca: Agencinox™ 923
Detalles adicionales : Peso : 0.48600kg
Descripción
- Cuchara química de acero inoxidable 18/10
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Cuchara química | |
Acero inoxidable (18/10) | |
2 L |