Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnética de PTFE con forma cilíndrica
Fabricadas con PTFE. Las barras de agitación magnéticas de PTFE BRAND™ con forma cilíndrica son aptas para aplicaciones universales. La superficie lisa y redondeada proporciona una acción de agitación efectiva.
Marca: BRAND™ 137108
51.64 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
- Fabricadas con PTFE
- La superficie lisa y redondeada proporciona una acción de agitación efectiva.
- Adecuado para aplicaciones universales.
Especificaciones
3 mm | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
Cilíndrico |
10/Paq. | |
10 mm |