Learn More
Cowie Technology™ Cajas para 22 barras de agitación de PTFE con anillo cilíndrico y extraíble
El conjunto de cajas de 22 barras agitadoras de PTFE con anillo cilíndrico y extraíble Covie Technology™ incluye una variedad de tamaños útiles de barras de agitación con anillo cilíndrico y extraíble en un recipiente reutilizable.
Marca: Cowie Technology™ 001.3020
Detalles adicionales : Peso : 0.24210kg
Descripción
- Incluye 6 barras de agitación cilíndricas y 16 barras de agitación con anillo desmontables 2 de 13 × 10, 13 × 8, 20 × 8, 4 de 25 × 8, 2 de 32 × 8, 38 × 8,42 × 10, 51 × 10, 51 × 8, 1 de 38 × 10, 42 × 10 mm&
- Fabricado con PTFE con núcleo magnético Alnico V encapsulado
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
195 x 95 mm | |
Kit de 8 cajas de barras agitadoras de PTFE | |
1 unidad | |
6 barras de agitación cilíndricas y 16 barras de agitación con anillo desmontables 2 de 13 × 10, 13 × 8, 20 × 8, 4 de 25 × 8, 2 de 32 × 8, 38 × 8,42 × 10, 51 × 10, 51 × 8, 1 de 38 × 10, 42 × 10 mm& | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
30 mm | |
Blanco | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
95 mm | |
Sí | |
195 mm |