Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Fabricadas con núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE. Las barras agitadoras cilíndricas de PTFE Fisherbrand™ son esterilizables en autoclave.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
- Barra de agitación magnética de uso general y estable
- Perfil suave y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
10 mm | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Cilíndrico |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Barras de agitación de PTFE cilíndricas | |
2/Paq. | |
Sí | |
60 mm |