Learn More
KGW-Isotherm Cylindrical Dewar Flasks, Blue with Handle
Dewar flasks according to DIN EN ISO 16496. KGW-Isotherm Cylindrical Dewar Flasks, Blue with Side Handle provide high insulation reliability and easy handling in an economical product. Available in a variety of capacities, with plugs sold separately.
249.63€ - 277.72€
Especificaciones
Tipo de tapa del tapón Plug
Color Blue
Material de base Coated Metal
Material Borosilicate Glass
Modelo Fully silvered
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Modelo Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15781977
Ver documentos Detalles de la promoción
KGW-Isotherm
1068
G 9 C 1000 ml 95-105 mm 290 mm
277.72€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10187321
Ver documentos Detalles de la promoción
KGW-Isotherm
10612
G 15 C 1500 mL 120-130 mm 300 mm
249.63€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made of borosilicate glass according to ISO 3585
  • Protective casing made of blue-coated metal
  • Fully silvered
  • Easy handling with side grip handle
  • Area of application:
    • Flexible laboratory, medical and biotechnology applications
    • Insulated storing and short-distance transport of small samples
    • Store under liquid or solid coolants (e.g. liquid N2 and CO2 dry ice)
    • Pressure-less space for coolants
    Chemical characteristics:
    • Hydrolytic resistance: according to ISO 719 (98°C)
    • Hydrolytic resistance: according to ISO 720 (121°C)
    • Acid resistance: according to ISO 1776
    • Alkaline resistance: according to ISO 695-A2
  • Temperature range:
    • Glass refill from -200°C to + 150°C, for a short time 200°C
    • Casing with mounting rubber and Latizell buffer from -10°C to + 60°C
Especificaciones
Especificaciones
Plug
Coated Metal
Fully silvered
Coolant
Blue
Borosilicate Glass
Insulated storage and small distance transport
Handle/Side grip