Learn More
Sartorius™ Cylindrical Calibration Weight
Confidently calibrate your scale with this finely crafted, special steel weight. Sartorius™ Cylindrical Calibration Weight is highly polished and non-magnetizable.
207.00€ - 213.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pesa para calibración |
---|---|
Clasificación | Clase F2 - adecuada para su uso en la trazabilidad de pesas de clase M1 de OIML e inferiores |
Material | Acero especial |
Material del envase | Plástico |
Densidad | 7.950kg/m3 |
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15336660
|
Sartorius™
YCW5248-02 |
200 g |
207.00€
200 g |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11363424
|
Sartorius™
YCW624-AC-00 |
2 kg |
213.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cylindrical weight
- Special steel
- Highly polished
- Non-magnetizable
- Highly corrosion-resistant
- Class F2 - suitable for use for traceability of OIML class M1 weights and lower
Especificaciones
Pesa para calibración | |
Acero especial | |
7.950kg/m3 |
Clase F2 - adecuada para su uso en la trazabilidad de pesas de clase M1 de OIML e inferiores | |
Plástico | |
Báscula de laboratorio |