Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles cilíndricos Al-23
en la oferta
Especificaciones
Material | Al-23 |
---|---|
Cantidad | 1 pieza |
Product Type Specs | Crisoles cilíndricos Al-23 |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15473515
|
Thermo Scientific™
032957.KF |
85mm | 73 mm | 150mm | 600mL |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15453515
|
Thermo Scientific Chemicals
032955.KF |
50mm | 44 mm | 75mm | 110mL |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15433515
|
Thermo Scientific Chemicals
032953.KF |
35mm | 30 mm | 50mm | 40mL |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15443515
|
Thermo Scientific Chemicals
032954.KF |
40mm | 36 mm | 60mm | 60mL |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15423515
|
Thermo Scientific Chemicals
032952.KF |
30mm | 26 mm | 40mm | 20 ml |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15413515
|
Thermo Scientific Chemicals
032951.KF |
20mm | 16 mm | 30mm | 6mL |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Al-23 | |
1 pieza | |
Crisoles cilíndricos Al-23 |
RUO – Research Use Only