Learn More
Afora™ Embudos de decantación Afora™
Add or transfer liquids while controlling flow. Afora™ Cylindrical Addition Funnel includes a PTFE stopcock.
166.15€ - 172.00€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Descripción | Cierre de plástico |
Graduado | No |
Incluye | Tapón de plástico, llave de paso |
Número de junta | 29/32 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Número de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Número de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11966328
|
Afora™
1070/E |
100 ml | 36 mm | 29/32 |
166.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11946338
|
Afora™
1071/E |
250 ml | 56 mm | 29/32 |
172.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Fabricados en vidrio de borosilicato 3.3Llaves intercambiables
Se suministran con tapón de plástico
Posibilidad de fabricar otros volúmenes según las necesidades del cliente. Consultar con el servicio de Atención al Cliente
Especificaciones
Vidrio | |
No | |
29/32 | |
Embudo cuentagotas |
Cierre de plástico | |
Tapón de plástico, llave de paso | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |