Learn More
Cyclohexane, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
75.82 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Descrizione
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Specifica
Nombre del producto químico o material | Cyclohexane |
Punto de fusión | 4°C to 7°C |
Densidad | 0.779g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 79°C to 81°C |
Cantidad | 2.5 L |
Límite de explosión | 0.09 |
Temperatura de inflamación | −18°C (−.4°F) |
Punto de ignición | 500°F |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | n20/D 1.4250 to 1.4280 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cyclohexane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: cyclohexane