Learn More
Ciclohexano, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
C6H12, número de CAS-110-82-7, 2.5L, 81 °C, CHEBI:29005, sin color, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, ciclohexano, 6,5 °C, 3814, 84,162, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar a 20 °C, 0,94 mPaS a 20 °C
Marca: Fisher Chemical C/8921/PB17
101.07 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 110-82-7 Peso : 1.92500kg Transport : UN number : 1145 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
C6H12, número de CAS-110-82-7, 2.5L, 81 °C, CHEBI:29005, sin color, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, ciclohexano, 6,5 °C, 3814, 84,162, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar a 20 °C, 0,94 mPaS a 20 °C
Especificaciones
6.5°C | |
Incolora | |
2.5 L | |
Líquido | |
104 mbar at 20°C | |
0.94 mPaS at 20°C |
110-82-7 | |
81°C | |
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico | |
C6H12 | |
3814 | |
84.15g/mol |
Seguridad y manipulación
- Cyclohexane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.