Learn More
Ciclohexano, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
C6H12, número de CAS-110-82-7, 2.5L, 81 °C, CHEBI:29005, sin color, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, ciclohexano, 6,5 °C, 3814, 84,162, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar a 20 °C, 0,94 mPaS a 20 °C
Marca: Fisher Chemical C/8921/17
Detalles adicionales : CAS : 110-82-7 Peso : 1.92500kg Transport : UN number : 1145 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
C6H12, número de CAS-110-82-7, 2.5L, 81 °C, CHEBI:29005, sin color, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, ciclohexano, 6,5 °C, 3814, 84,162, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar a 20 °C, 0,94 mPaS a 20 °C
Especificaciones
6.5 °C | |
Incolora | |
2.5 l | |
Líquido | |
MFCD00003814 | |
0.94 mPaS a 20 °C | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 |
110-82-7 | |
81 °C | |
Frasco de vidrio ámbar | |
C6H12 | |
104 mbar a 20 °C | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
ciclohexano | |
8078 | |
84.15 g/mol |