Learn More
Ácido cianúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-95371
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250g
1kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-80-5
C3H3N3O3
129.08
MFCD00082990
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
7956
CHEBI:38028
1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-80-5
C3H3N3O3
129.08
MFCD00082990
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
7956
CHEBI:38028
1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
O=C1NC(=O)NC(=O)N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyanuric acid
Nombre de nota 98%
Color Blanco a beige
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Beilstein 26, 239
Índice Merck 15, 2690
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.07
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino o grumos