Learn More
WTW™ Kits de prueba de cianuro
Test materials for the AQA of photometric routine and water analysis for multi-level result certainty of photoLab™, pHotoFlex™ and test kits
167.00€ - 207.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN 38 405 D13/ISO 6703 |
---|---|
Volumen (métrico) | 25 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Medición de cianuro en las aguas residuales de tareas de galvanoplastia y procesamiento de metales, agua potable |
Cantidad | 100/Paq. |
Tipo | Polvo de pruebas |
Código de producto | Marca | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10009670
|
WTW™
250492 |
De 0,002 a 0,500 mg/l |
167.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11781073
|
WTW™
250344 |
De 0,010 a 0,500 mg/l |
207.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DIN 38 405 D13/ISO 6703 | |
Medición de cianuro en las aguas residuales de tareas de galvanoplastia y procesamiento de metales, agua potable | |
Polvo de pruebas |
25 mL | |
100/Paq. |