Learn More
VACUUBRAND™ Controlador de vacío CVC 300
El CVC 3000 gestiona los procesos de vacío mediante el control de bombas de vacío, válvulas de vacío y refrigerante, y accesorios.
Marca: VACUUBRAND™ 20683169
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
El CVC 3000 gestiona los procesos de vacío mediante el control de bombas de vacío, válvulas de vacío y refrigerante, y accesorios. La pantalla gráfica iluminada con menús de texto claros (en 14 idiomas) y la rueda de selección hacen que su manejo sea casi autoexplicativo. Según el modelo, un sensor de vacío de diafragma cerámico y una válvula de ventilación ya están integrados (o pueden conectarse externamente). El sensor de vacío cerámico es químicamente muy resistente y mide el tipo de gas de forma independiente y precisa. Este controlador ofrece un modo de control de vacío de dos puntos a través de una válvula de solenoide en línea. Diez programas totalmente configurables (con hasta diez pasos de tiempo y presión cada uno, y funciones de control como ventilación y bombeo) pueden editarse y almacenarse fácilmente. Las válvulas externas y los sensores para el nivel de líquido y el vacío hasta el rango de vacío fino son fáciles de conectar y se reconocen automáticamente a través del sistema de control VACUU·BUS™. Además, el CVC 3000 permite medir la presión relativa con respecto a un sensor de referencia (VSK 3000).- Controla el vacío, el agua de refrigeración y la ventilación según se requiera.
- Funcionamiento intuitivo con rueda de selección giratoria y menús de texto claros, con válvula de ventilación integrada.
- Comunicación interactiva (PC) a través de la interfaz serie RS 232C
- Autoconfiguración gracias al sistema VACUU·BUS™: válvulas (de vacío, ventilación, refrigerante), sensores (de vacío, nivel de líquido), condensador Peltronic™
Especificaciones
Controlador de vacío |