Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
ARNip Select personalizado
Marca:  Ambion™ 4390830
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15561044
  • 682.00€ / 20 nanomoles
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los ARNip personalizados de la selección Silencer™ (dúplex con salientes 21-bp modificado por LNA) son herramientas de interferencia de ARN (ARNi) ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos de células. Estos ARNip proporcionan una alta eficiencia y especificidad de la reducción.
Especificaciones
Especificaciones
Temperatura ambiente
Reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos de células
HPLC
ARNip Select personalizado, 20 nmol, pureza HPLC, ≥95 % de pureza, ideal para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos de células, estos ARNip proporcionan una alta eficiencia y especificidad de la reducción
ARNip Select personalizado
20 nmol