Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
ARNip Select personalizado
Marca:  Ambion™ 4390827
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15531044
  • 323.00€ / 5 nanomoles
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los ARNip personalizados Silencer™ Select (Dúplex 21-bp modificado mediante LNA con salientes) son herramientas de interferencia de ARN (ARNi) ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares. Estos ARNip proporcionan altas eficiencias y especificidades de reducción.
Especificaciones
Especificaciones
Contiene ARNip seco y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a –20 °C o inferior
ARNip
ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip
ARNip Select personalizado
5 nmol
ARNip Select personalizado, 5nmol, para ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, ARNi, ARNip
ARNip Select personalizado
Silencer™, Ambion™
5 nmol