Learn More
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic
Custom mirVana™ miRNA Mimic
808.00€ - 3870.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15531124
|
Ambion™
4464068 |
5 nmol |
808.00€
5 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15541124
|
Ambion™
4464069 |
20 nmol |
1368.00€
20 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15551124
|
Ambion™
4464071 |
250 nmol |
3870.00€
250 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
miRNA mimics are small, chemically modified double-stranded RNAs that mimic endogenous miRNAs and enable miRNA functional analysis by up-regulation of miRNA activity. Use our GeneAssist™ miRNA Workflow Builder to design both mimics and inhibitors for any miRNA sequence.For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.