Learn More
Fisherbrand™ Protectores de radiación gamma curvos
Protector en ángulo de 15° en forma de reloj de arena perfecto para proporcionar una visión clara y sin distorsiones, lo que reduce las imágenes de luz y las sombras
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12317197
  • 1490.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gamma – Protector en forma de reloj de arena – Base curva de 30 x 45 cm
  • El protector en ángulo de 15° en forma de reloj de arena proporciona una visión clara y sin distorsiones, lo que reduce las imágenes de luz y las sombras
  • Los lados curvos facilitan el acceso al usuario a la zona central detrás del protector.
  • Disponible con una base plana de gran tamaño para proporcionar protección de superficies o una base curva que se ajusta cómodamente sobre bandejas de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
Ángulo de 15°
Protector de radiación gamma