Learn More
Fisherbrand™ Protectores gamma con base curva
Suministrados en tamaños pequeños, medianos y grandes, estos protectores gamma con base curva cuentan con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Gamma – Ángulo fijo pequeño de 15° – Base curva de 30 x 45 cm
- Se suministran en tamaños pequeños, medianos y grandes.
- Cuentan con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo
- Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
Especificaciones
Protector gamma | |
300 mm | |
450 mm | |
35 mm |