Learn More
Fisherbrand™ Protectores de radiación gamma con base curva
Los protectores de radiación gamma en ángulo fijo de 45 grados y una base curva de diversas dimensiones son perfectos para la protección contra la radiación gamma.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12357177
  • 1255.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proporciona una visión clara y sin distorsiones, lo que reduce las imágenes de luz y las sombras, especialmente cuando el usuario está sentado.
  • Protector de radiación Cleaver Scientific para la protección contra la radiación gamma, protector, ángulo fijo de 45 grados, base curva, dimensiones de 450 x 300 x 150 mm (alt. x anch. x prof.) 
Especificaciones
Especificaciones
Protector gamma
300 mm
450 mm
350 mm