Learn More
Fisherbrand™ Protectores de seguridad radiológica con base curva
Protector de radiación Cleaver Scientific perfecto para la protección contra la radiación gamma
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12327187
  • 130.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Beta - Gran ángulo fijo de 45° - Base curva de 35 x 60 cm
  • Se suministra en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo
  • Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
  • Proporciona una visión clara y sin distorsiones, lo que reduce las imágenes de luz y las sombras, especialmente cuando el usuario está sentado.
  • Disponible en dos tamaños, con una base plana para proporcionar protección de superficies o una base curva que se ajusta cómodamente sobre bandejas de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
Protector beta
350 mm
600 mm