Learn More
Gosselin™ Vaso de 6 ml
Vaso de 6 ml Gosselin™ para vaso de eliminación
Marca: Gosselin™ GDIS-03
Detalles adicionales : Peso : 3.68000kg
Especificaciones
Ionizado | |
6 ml de LDPE natural, diámetro exterior 25 | |
Para vaso de eliminación | |
8,11 lb |