Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo para cultivos, con borde recto, para casquetes Kapsenberg
Los tubos para cultivos se utilizan para cultivos de medios líquidos.
Marca: DWK Life Sciences 261322108
102.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.69200kg
Descripción
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Los tubos de cultivo DURAN™ originales se distinguen por su distribución uniforme del grosor de la pared y por presentar una mínima expansión térmica, que da como resultado una alta resistencia a los cambios de temperatura. Por lo tanto, son especialmente adecuados para trabajar a temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
- Los tubos de cultivo con reborde plano se pueden cerrar con tapones metálicos o de algodón para permitir el intercambio de aire
- El reborde plano permite el uso de casquetes Kapsenberg y tapones metálicos
Especificaciones
16 mm | |
20 ml | |
Para el crecimiento de microorganismos y trabajos microbiológicos | |
Esterilizable en autoclave |
De 1,0 a 1,2 mm de grosor | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
100/paq. |