Learn More
Greiner Bio-One Tubos para cultivo con tapones de ventilación de dos posiciones
Fabricados con polipropileno para una excelente resistencia térmica, mecánica y química. Los tubos para cultivo con tapones de ventilación de dos posiciones Greiner Bio-One™ son ideales para el almacenamiento de muestras biológicas y químicas. El tapón de dos posiciones permite la ventilación y una fijación segura.
487.00€ - 924.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 10993 |
---|---|
Color | Natural |
Material | Polipropileno |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estériles |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10574991
|
Greiner Bio-One
187262 |
14 mL | 18 mm | 1000/pack |
559.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10171942
|
Greiner Bio-One
115261 |
5 ml | 12 mm | 1000/pack |
565.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10287441
|
Greiner Bio-One
115262 |
5 ml | 12 mm | 2000/pack |
924.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10018820
|
Greiner Bio-One
184261 |
10 ml | 17 mm | 1000/pack |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Libres de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables
- Apirógenas
- El tapón de ventilación de dos posiciones realiza dos funciones:
- Ajuste ligeramente para una ventilación uniforme del contenido del tubo
- Ajuste con firmeza, presionando un poco más el tapón, para un cierre hermético del tubo
- Graduaciones y zona de escritura
- Estériles
Especificaciones
EN ISO 10993 | |
Polipropileno | |
Estériles | |
Tapón de ventilación |
Natural | |
Sí | |
Sí |