Learn More
Sartorius™ Cubis™ Series MSE225S Model Semi-micro Analytical Balances
Pure and Simple Weighing
13733.00€ - 17245.00€
Especificaciones
Tipo de conexión RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
Carga de esquina 0.15 mg
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla LCD, Black and White
Legibilidad 0.01 mg
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Modelo Capacidad Legibilidad Tiempo de estabilización Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Capacidad Legibilidad Tiempo de estabilización Precio Cantidad y disponibilidad  
11898581
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
MSE225S-0CE-DU
MSE225S 220 g 0.01 mg ≤2 sec. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11745185
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
MSE225S-000-DI
MSE225S 220 g 0.01 mg ≤2 sec. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10014094
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
MSE225S-000-DU
MSE225S 220 g 0.01 mg ≤2 sec. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
220 g
0.01 mg
Cubis™ now covers the entire range from the
Assisted
≤6 sec.
MSE225S
0 to 60 g: 0.015, 60 to 120 g: 0.025 mg
5°C to 40°C
Semi-micro Analytical Balance
192 mm
250 mm
154 mm
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
7 w
50/60 Hz
0.15 mg
LCD, Black and White
Grams
IP 54
≤0.1 mg
20 mg
Square
≤2 sec.
100 g
154 x 192 x 250 mm
85 mm
261 mm
85 mm
100/240 V
1 A