Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision Lab Balance
The Cubis™ II Precision Lab Balance with a maximum load between 320 g and 14,200 g and a readability of 1 mg to 100 mg provides an ideal model for every application.
Marca: Sartorius MCA623S-2CEU-R QP99
Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium- El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica.
- Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de precisión es la serie de balanzas Cubis™ II.
- Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes.
- Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición.
- Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
Especificaciones
Interno | |
Conector D-sub, 9 clavijas | |
Pantalla táctil en color | |
Cortavientos R, QP99 | |
Balanza de carga electrónica CEU | |
De 100 a 240 VCA (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A |
Balanza con certificado de aprobación de tipo para China | |
620 g | |
1 mg | |
Aluminio, plástico PBT, vidrio flotante Optiwhite y acero inoxidable | |
1 s |