Learn More
Sartorius Balanza analítica Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
Cubis™ II Analytical Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca:  Sartorius MCE224S-2S00-A
Detalles adicionales : Peso : 10.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16487285
  • 11660.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puertoUSP C, 1 conexión RS 232 de 9 pines, 1 puerto ethernet
220 g
0,1 mg
0,13 mg
MCE224S2S00A
1 s
10 años
425 mm
9,8 in
250 mm
120/240 V
Cortavientos A: motorizado
Pantalla táctil TFT en color
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
± 0,05 mg
Cubis™ II Balanza analítica
Analítica
240 mm
373 mm
8,2, 10 kg
100/240 V ±10 %