Learn More
Invitrogen™ CSM Media for Mav203 Yeast Cells
Un medio diseñado específicamente para fabricar placas de agar que permitan el crecimiento de células Saccharomyces cerevisae MaV203
Marca: Invitrogen™ A13292
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
Descripción
El medio CSM para células de levadura Mav203 es un medio diseñado específicamente para fabricar placas de agar que permiten el crecimiento de células Saccharomyces cerevisae Mav203. Este producto viene con suficientes reactivos para preparar 2 litros de medio sólido con los siguientes componentes por litro:- CSM (sin triptófano): 0,74g
- Base de nitrógeno de levadura: 6,66g
- Sulfato de amonio: 5 g
- Glucosa: 20g
- Agar: 20g
Compatible con todas las aplicaciones MaV203
El medio CSM está optimizado para el sistema de ensamble genético GeneArt™ High Order, lo que incluye la recuperación para transformaciones de vectores una vez que han sido adaptados a la levadura usando el casete de conversión de vectores GeneArt™ High Order. Los medios también se pueden usar para cultivar células de levadura competentes MaV203, tanto de biblioteca como de subclonación (n.º cat. 11281-011 y 11445-012).
Protocolo de preparación de placas
Para cada litro, utilice una bolsa de medio de levadura Agar CSM -Trp sin glucosa y 1 botella de glucosa al 20 %. Disuelva el contenido de la bolsa en 900 ml de agua destilada y esterilice en autoclave durante 20 minutos en ciclo líquido. Deje que la solución se enfríe a 55 °C y luego añada una botella de glucosa al 20 % (100 ml). Mezcle bien y vierta en las placas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
El medio CSM para las células de levadura MaV203 tiene suficientes reactivos para preparar 2 litros de medio de agar. El producto contiene dos bolsas de polvo premezclado y dos botellas de 100 ml de glucosa al 20 % esterilizadas por filtro. Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante seis meses si se almacenan correctamente. |
|
Medios CSM | |
Medios CSM | |
S. cerevisiae | |
Optimizado para su uso con el sistema de ensamble genético GENEART™ High-Order, A13285 | |
Temperatura ambiente |
Líquido, polvo | |
Autoclave | |
No estéril | |
Placas de agar | |
GeneArt™ | |
MaV203 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.