Learn More
Fisherbrand™ Tubos criogénicos de polipropileno graduados y con soporte
Polipropileno totalmente translucido. Utilice estos tubos para el almacenamiento y conservación de cultivos de tejido y muestras biológicas. Los tubos criogénicos de polipropileno graduados Fisherbrand™ son ideales para aplicaciones a – 90°C en la fase gaseosa del nitrógeno líquido o en congeladores.
Marca:  Fisherbrand™
486.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21935" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10083442
  • 601.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Esterilizados mediante radiación beta en conformidad con la norma ISO 11137
  • Tapón con función de sellado integrado; sin junta tórica de silicona adicional
  • Fondo cónico interno para un vaciado completo
  • Graduaciones blancas para una medición precisa
  • Rótulos en blanco para la identificación de las muestras
  • Disponible con roscas internas o externas
  • Equipados con una base para que se puedan usar con una mano
  • Tubos de 2 ml, 4 ml y 5 ml disponibles también con fondo redondo
  • Empalados en cajas con bolsas de PE de 50 tubos
  • Libres de ADN, ARNasa, ADNasa, pirógenos y ATP
Especificaciones
Especificaciones
Natural
2 ml
Soporte
12,5 mm
Polipropileno
49 mm