Learn More
Epredia™ Accesorios para criostatos Cryotome™
Mejore el funcionamiento de los criostatos FSE/FE/SME/E CryotomeTM con los accesorios para criostatos Epredia™ CryotomeTM.
Marca: Epredia™ A78910014
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Mejore el funcionamiento de los criostatos FSE/FE/SME/E Cryotome™ con los accesorios para criostatos Thermo Scientific™ Cryotome™.
- El extractor de calor de varias posiciones se incorpora en un eje vertical y permite una congelación homogénea y una fácil retirada de la muestra; se puede poner en funcionamiento en todas las posiciones de la barra de congelación.
- Se reduce el tiempo de congelación si la platina de congelación y el tejido se colocan en la placa Peltier activa.
- El disco de congelación se utiliza junto con el extractor de calor para el aplanamiento y congelación de las muestras de tejido.
Especificaciones
Extractor de calor, estándar [FSE/FE] | |
Extractor de calor, estándar | |
FSE/FE |