Learn More
Epredia™ Accesorios para criostatos Cryotome™
Mejore el funcionamiento de los criostatos FSE/FE/SME/E CryotomeTM con los accesorios para criostatos Epredia™ CryotomeTM.
Marca:  Epredia™ 77210153
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12688036
  • 135.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Mejore el funcionamiento de los criostatos FSE/FE/SME/E Cryotome™ con los accesorios para criostatos Thermo Scientific™ Cryotome™.
  • El extractor de calor de varias posiciones se incorpora en un eje vertical y permite una congelación homogénea y una fácil retirada de la muestra; se puede poner en funcionamiento en todas las posiciones de la barra de congelación.
  • Se reduce el tiempo de congelación si la platina de congelación y el tejido se colocan en la placa Peltier activa.
  • El disco de congelación se utiliza junto con el extractor de calor para el aplanamiento y congelación de las muestras de tejido.
Especificaciones
Especificaciones
Caja criogénica circular de 10 mm
FSE/FE/SME/E