Learn More
Epredia™ Dispositivo de sujeción para muestras CryoStar™ NX 70, 30 mm, color verde
Choose between multiple available colors for Epredia™; CryoStar™ Cryostat Specimen Chucks.
20.00€ - 108.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12687576
|
Epredia™
715870 |
Dispositivo de sujeción para muestras de 30 mm, rojo |
22.15€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12697576
|
Epredia™
715880 |
Dispositivo de sujeción para muestras de 30 mm; verde |
20.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12698213
|
Epredia™
715890 |
Dispositivo de sujeción para muestras de 30 mm, azul |
22.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12607586
|
Epredia™
715900 |
Dispositivo de sujeción para muestras de 30 mm; dorado |
20.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12057219
|
Epredia™
715620 |
Dispositivo de sujeción para muestras de 60 mm, aluminio |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Dispositivos de sujeción para muestras |