Learn More
Corning™ Bolsas de crioconservación
Cuenta con un sistema patentado de mezcla de películas de poliolefina/EVA (etil acetato de vinilo) que sigue siendo flexible a temperaturas muy bajas (- 196 °C)
65.60€ - 77.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Bolsa de crioconservación |
---|---|
Incluye | Conectores Luer hembra y tapones Luer macho, con pinzas de estrangulamiento, 0,11 de DI x 0,16 de DE Puerto de PVC |
Material | Mezcla de poliolefina-EVA |
N.º por caja | 1 unidad |
N.° por paquete | 1/paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15609293
|
Corning™
91-200-91 |
750 ml |
77.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17273584
|
Corning™
91-200-90 |
500 mL |
73.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17298440
|
Corning™
91-200-88 |
50 mL |
65.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Diseñadas para almacenamiento criogénico, conservación y transferencia de células
- Mantienen la claridad cuando se rellenan con líquido
- El tapón acoplado minimiza la exposición de la membrana durante la congelación
- El bolsillo de etiqueta estándar ofrece facilidad de uso y trazabilidad en el etiquetado
- Utilizadas para aplicaciones de investigación básicas y biofarmacéuticas
- Intervalos de volumen de llenado recomendados de 20 a 190 ml
- La recomendación del volumen de congelación se basa en la congelación horizontal en cassette de protección con grosor interno de ∽ 0.313 pulg
- Disponibles en tamaños de 50, 250, 500 y 750 ml
- El diseño de orificio de membrana ofrece paredes más finas para una mayor flexibilidad
- Dos orificios de membrana de pared fina con tubo EVA de 4.5 de L × 0.153 pulg de DE , se divide en dos tubos PVC de 5 L × 0.118 de DI × 0.16 pulg de diámetro externo con conectores Luer hembra y tapones Luer macho, con pinzas de estrangulamiento
- Dos cables de PVC
- Dos orificios de membrana de pared fina con tubo EVA de 4.5 de L × 0.153 pulg de DE , se divide en dos tubos PVC de 5 L × 0.118 de DI × 0.16 pulg de diámetro externo con conectores Luer hembra y tapones Luer macho, con pinzas de estrangulamiento
Especificaciones
Bolsa de crioconservación | |
Mezcla de poliolefina-EVA | |
1/paq. |
Conectores Luer hembra y tapones Luer macho, con pinzas de estrangulamiento, 0,11 de DI x 0,16 de DE Puerto de PVC | |
1 unidad |