Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de almacenamiento CryoPlus™, 340L 200, /230V.
Aumente el valioso espacio de almacenamiento del laboratorio con los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™.
Marca: Thermo Scientific™ 7405TF
Detalles adicionales : Peso : 189.00000kg
Descripción
Aumente el valioso espacio de almacenamiento de su laboratorio con los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™, que cuentan con una capacidad de almacenamiento de hasta 38 500 viales (2 ml). Una combinación ideal de nitrógeno líquido, fiabilidad de almacenamiento y tecnología de microprocesador, el sistema de almacenamiento CryoPlus serie LN2 ofrece un control preciso y exacto sobre todos los parámetros sin una programación complicada.
Características principales- Las 16 combinaciones de alarmas sonoras y visuales ofrecen la máxima protección del producto.
- El índice de llenado manual incluye un dispositivo antivaho automático para mejorar la visibilidad durante la recuperación.
- Sensor de nivel de líquido y puerto de llenado con espacio para vacío, que ofrece una protección del sensor y una capacidad de almacenamiento máximas.
- Bloqueo con llave montado en la parte delantera e interruptor de alimentación empotrado montado en la parte posterior; el panel de control también se puede bloquear.
- La funda térmica (incluida) ofrece unas temperaturas más bajas y un funcionamiento eficiente en la fase de vapor.
Control por microprocesador
- Control preciso del nivel de líquido con más de 16 parámetros, con sistema de llenado automático.
- Panel de control montado en la parte superior para facilitar el acceso y la programación de la pantalla táctil.
- Sensor del visor digital de temperatura situado bajo la tapa; este indica la lectura de temperatura máxima dentro del depósito.
- 24 indicadores LED tricolor que muestran de forma continua el nivel real de nitrógeno y los ajustes de control de nivel alto/bajo.
- Contactos de alarmas para una monitorización remota del estado del depósito de almacenamiento.
Estructura duradera
- Depósito de bajo perfil con cámara de acero inoxidable aislada mediante vacío
- Tapa con muelle de contrapeso con aislamiento de poliuretano de alta densidad expandido in situ; ventilación específica; 100 % de espacio libre
- Dos juntas de tapa flexibles e independientes para reducir la migración de humedad a la cámara
- Ruedas de alta resistencia
- Viales de 2 ml según la configuración de gradilla
Información sobre pedidos:
Las gradillas, los recipientes, los bastidores y los elevadores opcionales le permiten crear un sistema de inventario organizado que le ofrece unas capacidades de almacenamiento óptimas en la fase líquida o en la fase de vapor. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Incluye:
CryoPlus 1 dispone de una manguera flexible de 1,27 cm (0,5 pulg) Reflector de 45°, manguera flexible de 1,2 m. CryoPlus 2, 3 y 4 incluye una manguera flexible de 1,27 cm (0,5 pulg) Reflector de 45°, 1,8 m (6 ft.) de 1,8m.
Especificaciones
Autorelleno LN2 Cryo | |
340 l | |
Acero inoxidable | |
41,5 x 34,5 x 41 pulg (105,4 x 87,6 x 104,1 cm) | |
69,9 cm | |
104,1 cm | |
105,4 cm | |
87,6 cm | |
78,7 cm | |
200 - 230 V | |
50/60 Hz | |
550 lb | |
416 lb |
12,007 pies cúb. | |
1 | |
Poliuretano | |
27,5 in | |
41 pulg | |
41,5 in | |
34,5 in | |
31 pulg | |
Contactos de alarma, remoto | |
200 - 230 V 50/60 Hz | |
Desde 22.100 hasta 24.000 | |
249 kg | |
188,7 kg |