Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento criogénico de polipropileno
Almacene hasta 81 microtubos y viales criogénicos en cajas de colores intensos. Las cajas de almacenamiento de microtubos de polipropileno Fisherbrand™ se han diseñado para una rápida identificación visual y un fácil acceso en un formato compacto. Segura para almacenamiento a baja temperatura.
Marca:  Fisherbrand™
49.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21698" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.70560kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10500203
  • 69.50€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tamaño compacto para almacenamiento de hasta 81 microtubos y viales criogénicos.
  • Fabricada con polipropileno
  • Almacene microtubos o viales criogénicos
  • Tapa de cierre a fricción de fácil apertura
  • Segura para almacenamiento a baja temperatura
  • Tubos: 1,5/2,0 ml
  • Pocillos: 81
  • Diám. de pocillo: 12,3mm
  • Esterilizable en autoclave
Cada caja de almacenamiento de microtubos Fisherbrand™ se ha diseñado para permitir una identificación visual rápida.
  • Pocillos uniformes con ID de ubicación
  • La capacidad de tubos se indica en el exterior de la caja
  • Colores translúcidos vibrantes con un área de etiquetado esmerilada
  • Grabada con un diseño de onda distintivo
Especificaciones
Especificaciones
Tapa de cierre a fricción
Polipropileno
Caja de almacenamiento criogénica
81
9 x 9
130 mm
47 mm
Natural
Cuadrada
Almacenamiento en microtubos
5 Paquetes
130 x 130 x 47 mm
130 mm
0,73 kg