Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas de poliolefina criogénica: rollo
Para un etiquetado seguro y sin compromiso de crioviales y microtubos.Diseñadas para adherirse sin romperse en condiciones de congelador criogénico.Las etiquetas de poliolefina criogénicas Fisherbrand™ pueden resistir temperaturas extremas, la ebullición, la esterilización en autoclave, agentes cáusticos y el centrifugado sin desprenderse, agrietarse o degradarse.
Marca: Fisherbrand™
63.06 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.47000kg
Descripción
- Resistencia de temperatura de -196 °C a 150 °C.
- Fase de líquido y vapor LN2, baños de agua a 100 °C y esterilización en autoclave y estufas moderadas a 150 °C
- Químicamente inertes, resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos.
- Se adhieren a la mayoría de plásticos (se recomiendan tubos de PP 100 % virgen), vidrio y metales sin desprenderse, agrietarse ni degradarse
- Material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico
- La exclusiva combinación se amplía y contrae con los cambios de temperatura
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Sheet | |
Laser | |
Non-sterile | |
Crioviales y microtubos estándar | |
-320.8°F to 302°F | |
28 x 44 mm | |
28 mm | |
44 mm |
Acrílico | |
Matte | |
Polyolefin | |
Labels | |
Etiquetado de los artículos utilizados junto con almacenamiento criogénico, uso de LN2, centrifugación, esterilización en autoclave, baños de agua y ebullición | |
1000/paq. | |
De -196 °C a +150 °C | |
1.1 in. | |
1.7 in. |