Learn More
Scilabub™ Guantes criogénicos impermeables para la mitad del brazo Frosters™
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Descripción
- Para su uso con materiales almacenados con nitrógeno líquido y en otros entornos muy fríos, como congeladores, salas frías, estaciones de trabajo de hielo seco y con micrótomo
- El excelente aislamiento necesita menos grosor, lo que proporciona más destreza
- A la temperatura real del nitrógeno líquido, el material se endurece un poco, pero sigue siendo lo suficientemente flexible para su uso (Nota: los guantes no deben sumergirse en nitrógeno líquido)
- Exterior de fibra sintética para mayor flexibilidad con membrana de última generación para protección adicional
- La capa exterior de poliamida tejida en azul real tiene un revestimiento impermeable para resistir el agua condensada en superficies frías, pero sigue siendo permeable al vapor de agua
- Cuatro tamaños de mano y tres longitudes en toda la gama de productos, todos extendidos sobre la muñeca
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE 0120, EN 5 11: 2006 |
Color | Azul |
Material | Tejido |
En polvo | Sin talco |
Tipo de producto | Guantes de medio brazo Frosters para equipos criogénicos |
Tamaño | Medio |
Esterilidad | No estéril |
Resistente a | Agua |
Longitud (métrico) | 500 mm |