Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Diseñe el ultracongelador en torno a la muestra: La serie Eppendorf CryoCube™ F740 es la inclusión más reciente a la familia de ultracongeladores Eppendorf.
17830.00€ - 18680.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 740 l |
---|---|
Puertas interiores | 3 |
Aislamiento | Vacío, espuma de poliuretano |
Certificaciones/conformidad | CE |
Garantía | 5 años |
Código de producto | Marca | Modelo | N.º de gradillas por kit | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | N.º de gradillas por kit | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15703409
|
Eppendorf™
F740320011 |
F740hi | 3 estantes con asa izquierda |
17830.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15922381
|
Eppendorf™
F740320021 |
F740hi | 3 estantes con asa derecha |
18680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15932381
|
Eppendorf™
F740320031 |
F740hi | 5 estantes con asa izquierda |
17830.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15942381
|
Eppendorf™
F740320041 |
F740hi | 5 estantes con asa derecha |
18680.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15962381
|
Eppendorf™
F740320111 |
F740hiw | 3 estantes con asa izquierda |
18345.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15982381
|
Eppendorf™
F740320131 |
F740hiw | 5 estantes con asa izquierda |
18345.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Interfaz de pantalla táctil
- Volumen:740 L
- Consume solo 10,5 kWh/día (ecológico)
- Puede alojar hasta 57.600 muestras
- Bajada de temperatura ambiente a -80 °C en 250 min (230 V/50 Hz)
- Interior: acero inoxidable; exterior: acero recubierto en polvo
- Espuma de poliuretano + paneles de aislamiento al vacío (cuerpo + puerta)
- 3 compartimentos con 3 puertas interiores aisladas y selladas
- Puerta exterior con tirador a la izquierda
- Compatible con el sistema de inyección CO2/LN2 (tipo estrecho) como sistema de back-up para una máxima seguridad de las muestras
Especificaciones
740 l | |
Vacío, espuma de poliuretano | |
5 años |
3 | |
CE | |
230 V/50 Hz |