Learn More
Bel-Art™ Caja para frío SP Scienceware™ Cryo-Safe™
Fabricada con poliestireno moldeado. Caja para frío Bel Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™. Dispone de un soporte interno de 12 posiciones para tubos de microcentrífuga de 1,5 ml.
Marca: Bel-Art™ F18847-0002
Detalles adicionales : Peso : 0.49500kg
Descripción
Al sacar el recipiente de un congelador de -20 °C, mantiene una temperatura de -15 °C durante 1,5 horas y permanecerá por debajo de 0 °C durante cuatro horas.
- Consta de un contenedor de poliestireno moldeado con cubierta
- Soporte interno de 12 posiciones para tubos de microcentrífugas de 1,5 ml
- El espacio que rodea los tubos se llena con un material sellado para mantener la temperatura baja requerida
Especificaciones
0,05 oz | |
Protege las enzimas y sustancias termolábiles de la degradación térmica | |
Caja para frío Cryo-Safe | |
12 (tubos de microcentrífuga de 15 ml) |
Cubierta | |
Poliestireno | |
1,5 ml | |
-15 °C |