Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Gloves - Wrist Length
221.88 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Descripción
Safely handle samples from ultra-low and cryogenic storage with these cryo gloves which offer a high level of thermal protection.
- Protección cómoda, ligera y transpirable
- Hebillas laterales que permiten abrocharlos y desabrocharlos rápidamente
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Descripción | Hasta la muñeca |
Color | Azul |
Tamaño | Grande |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de muestras procedentes del almacenamiento a temperaturas ultrabajas y criogénicas |
Longitud (imperial) | 12 in |
Longitud (métrico) | 30,5 cm |