Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Elbow Length Cryogenic Gloves
State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
270.00€ - 408.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420, EN 511 |
---|---|
Descripción | Longitud hasta el codo |
Color | Azul |
Hand | Específico |
Tipo de producto | Guantes criogénicos |
Alertas:
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15878542
|
Tempshield™
EBS |
Pequeño |
408.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11390530
|
Tempshield™
EBM |
Medio |
388.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11883811
|
Tempshield™
EBL |
Grande |
388.00€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16082222
|
Tempshield™
EBXL |
XL |
408.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11873811
|
Tempshield™
EBM |
Medio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
- Cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F)
- State-of-the art materials and multi-layered construction allow for a maximum level of thermal protection, flexibility, and dexterity
- High performance, thermal lining wicks moisture away from hands to maintain comfort over extended periods of wear
- Ideal for applications where function is important and safety is critical
- Not intended for immersion in liquid nitrogen or other cryogenic liquids
Especificaciones
EN 420, EN 511 | |
Azul | |
Guantes criogénicos | |
Manipulación de hielo seco, congeladores de baja/baja temperatura y sistemas criogénicos cerrados | |
de -196 °C |
Longitud hasta el codo | |
Específico | |
Sí | |
Cryo-Gloves™ |