Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Aprons
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Descripción
Protect your clothing with Thermo Scientific™ Cryo Aprons, available in small, medium and large sizes.
- Pequeña: 36″ (91,4 cm)
- Mediana: 42″ (106,7cm)
- Grande: 48″ (121,9cm)
Especificaciones
Tipo | Delantal criogénico |
Tamaño | Medio |
Color | Azul |
Anchura (imperial) | 42 pulg |
Anchura (métrico) | 106,7 cm |